Learn More
5-Benzyl-1H-tetrazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430220 1 g 1g
11440220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430220 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50675.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18489-25-3 | C8H8N4 | 160.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18489-25-3
Formule moléculaire C8H8N4
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
Numéro MDL MFCD00068730
Clé InChI HHDRWGJJZGJSGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-benzyl-1h-tetrazole, 5-benzyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenylmethyl, 5-benzyl-2h-1,2,3,4-tetraazole, 5-benzyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-benzyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-phenylmethyltetrazole, maybridge1_003729, acmc-209em5, 5-phenylmethyl-1h-tetrazole
CID PubChem 223451
Nom IUPAC 5-benzyl-2H-1,2,3,4-tetrazole
SMILES C(C1=NNN=N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Benzyl-1H-tetrazole
Quantité 1 g
Poids de la formule 160.18
Pourcentage de pureté 99%