Learn More
5-(benzyloxy)-2-bromo-4-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10334102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10334102 1 g Flacon en verre ambré 1g
10314202 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10334102 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00837DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 499770-88-6
Formule moléculaire C14H14BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 292.176
Numéro MDL MFCD04973043
Clé InChI FEMSDHJSFUHYSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-benzyloxy-2-bromo-4-methylaniline, benzyloxybromomethylaniline, 5-benzyloxy-2-bromo-4-methyl-phenylamine
CID PubChem 7018023
Nom IUPAC 2-bromo-4-méthyle-5-phénylméthoxyaniline
SMILES CC1=CC(=C(C=C1OCC2=CC=CC=C2)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Benzyloxy)-2-bromo-4-methylaniline
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 292.17
Pourcentage de pureté 97%