Learn More
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449290 1 g 1g
11439290 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50173.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56795-92-7 | C15H12N2O2 | 252.273 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56795-92-7
Formule moléculaire C15H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.273
Numéro MDL MFCD00191784
Clé InChI OZWLZROTVDCROC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde, 5-phenylmethoxy pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde,97, 5-phenylmethoxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde,5-phenylmethoxy
CID PubChem 5114536
Nom IUPAC 5-phénylméthoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=NC=C3C(=C2)C(=CN3)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 252.28
Pourcentage de pureté 96%