Learn More
5-benzyloxyindole-3-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354464 5 g 5g
11364464 250 mg 250mg
11344464 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354464 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01117.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6953-22-6 | C16H13NO2 | 251.285 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6953-22-6
Formule moléculaire C16H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 251.285
Numéro MDL MFCD00014562
Clé InChI DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-phenylmethoxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-3-formylindole, 5-benzyloxy-indole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-3-formyl-1h-indole, 5-benzyloxy-3-indolecarboxaldehyde, 5-benzyloxy indole-3-carboxyaldehyde
CID PubChem 81398
Nom IUPAC 5-phénylméthoxy-1H-indole-3-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Point de fusion 239°C to 242°C
Quantité 5 g
Beilstein 208873
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 251.28
Pourcentage de pureté 98%