Learn More
5-(Boc-amino)-2-acide chlorobenzoïque, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438947 1 g 1g
15458947 250 mg 250mg
15448947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52308.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 503555-96-2 | C12H14ClNO4 | 271.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 503555-96-2
Formule moléculaire C12H14ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 271.70
Numéro MDL MFCD02682166
Clé InChI QNRXWUBPCIBQMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-tert-butoxycarbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, n-boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid, 5-boc-amino-2-chlorobenzoic acid, 5-tert-butoxy carbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-5-2-methyl-2-propanyl oxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-9ci
CID PubChem 22291441
Nom IUPAC Acide 2-chloro-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(C(O)=O)=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Boc-amino)-2-chlorobenzoic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 271.7
Pourcentage de pureté ≥98%