Learn More
MedChemExpress 5-BrdU
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 307.1 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 95.0% |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (814.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.51 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 59-14-3 |
| Synonyme | BrdU∣ 5-Bromo-2'-deoxyuridine∣ BUdR |