Learn More
5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496676 100 g 100g
11476676 5 g 5g
11486676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24872.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2675-79-8 | C9H11BrO3 | 247.09 g/mol
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromo-1,2,3-triméthoxybenzène est une matière première et un intermédiaire important dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2675-79-8
Formule moléculaire C9H11BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 247.09
Numéro MDL MFCD00017169
Clé InChI XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3,4,5-trimethoxybenzene, 3,4,5-trimethoxybromobenzene, bromotrimethoxybenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy-benzene, pubchem10980, 3,4,5-trimethoxybromoben, ksc490o1d, 3,4,5-trimethoxyphenylbromide, 3,4,5-triemethoxyphenylbromide
CID PubChem 75885
Nom IUPAC 5-bromo-1,2,3-triméthoxybenzène
SMILES COC1=CC(Br)=CC(OC)=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 247.1
Pourcentage de pureté 97%