Learn More
5-bromo-1,2-benzisoxazol-3-ylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10718455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10718455 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10245644 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10718455 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08226CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 455280-00-9
Formule moléculaire C7H5BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 213.03
Numéro MDL MFCD09834823
Clé InChI BGMYWBQEKIMHGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromobenzo d isoxazol-3-ylamine, 5-bromobenzo d isoxazol-3-amine, 5-bromo-1,2-benzisoxazol-3-ylamine, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 5-bromo, 3-amino-5-bromobenzo d isoxazole, 5-bromobenzo d isoxazole-3-ylamine, 5-bromanyl-1,2-benzoxazol-3-amine, 1,2-benzisoxazol-3-amine,5-bromo
CID PubChem 33589610
Nom IUPAC 5-bromo-1,2-benzoxazol-3-amine
SMILES NC1=NOC2=CC=C(Br)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1, 2-benzisoxazol-3-ylamine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 213.03
Pourcentage de pureté 97%