Learn More
5-bromo-1,2-diméthyl-1H-imidazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10316574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10316574 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10316574 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC25110DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1, 2-dimethyl-1H-imidazole
CAS 24134-09-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H7BrN2
Numéro MDL MFCD06659905
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromo-1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-bromo-1,2-dimethyl, pubchem23641, 1,2-dimethyl-5-bromo-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-bromo-1,2-dimethyl
Clé InChI WIRCWIXZNDCIST-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(C)=NC=C1Br
Nom IUPAC 5-bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 175.03
CID PubChem 7204879
Poids de la formule 175.03
Pourcentage de pureté 97%