Learn More
5-Bromo-1,4-benzodioxane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463757 250 mg 250mg
11382819 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27709.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 58328-39-5 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58328-39-5
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.046
Numéro MDL MFCD03095029
Clé InChI NGOZRIZXELGVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1,4-benzodioxane, 5-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, acmc-209m3q, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin, 5-bromo-2,3-dihydro 1,4 benzodioxine, 5-bromo-2,3-dihydro 1,4-benzodioxine, 1,4-benzodioxin, 5-bromo-2,3-dihydro
CID PubChem 18787268
Nom IUPAC 5-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC=C2Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1,4-benzodioxane
Indice de réfraction 1.5955
Quantité 250 mg
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 95%