Learn More
(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10026292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10026292 250 mg 250mg
10321143 1 g 1g
10624405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10026292 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31209CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 38220-77-8
Formule moléculaire C9H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.06
Numéro MDL MFCD06659073
Clé InChI JYYWIDBNICYLBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-benzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzo d furan-2-yl methan-1-ol, 5-bromo-2-benzofuranylmethanol, 5-bromo-2-benzofuranyl methanol, 5-bromo-benzofuran-2-yl-methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl-1-benzofuran, 5-bromo-1-benzo b furan-2-yl methanol
CID PubChem 2795537
Nom IUPAC (5-bromo-1-benzofuran-2-yl)méthanol
SMILES OCC1=CC2=CC(Br)=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 227.06
Pourcentage de pureté 97%