Learn More
(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 227.06 |
| Pourcentage de pureté | 97% |