Learn More
5-bromo-1-benzofurane, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-1-benzofuran |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 197.03 |
| Pourcentage de pureté | 97% |