Learn More
Chlorure de 5-bromo-1-benzothiophène-2-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10799963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10799963 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10036142 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10799963 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38802CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7312-14-3
Formule moléculaire C9H4BrClOS
Poids moléculaire (g/mol) 275.544
Numéro MDL MFCD05664419
Clé InChI LRYLQGGHNAOVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-bromo, 5-bromo-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
CID PubChem 2795570
Nom IUPAC Chlorure de 5-bromo-1-benzothiophène-2-carbonyle
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(S2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 275.55
Pourcentage de pureté 95%