Learn More
5-bromo-1-méthyl-1H-indole-3-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10795822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10795822 5 g Flacon en verre ambré 5g
10410870 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10795822 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC75304DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 10102-94-0
Formule moléculaire C10H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 238.084
Clé InChI NZJJLQUTQOICBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,5-bromo-1-methyl, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo-1-methyl, chembrdg-bb 5100225, 1-methyl-5-bromoindole-3-aldehyde, 1-methyl-5-bromo-1h-indole-3-carbaldehyde
CID PubChem 778451
Nom IUPAC 5-bromo-1-méthylindole-3-carbalaldéhyde
SMILES CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 238.08
Pourcentage de pureté 97%