Learn More
Acide 5-bromo-1-méthyl-1H-indole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10342020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10342020 1 g Flacon en verre 1g
10734312 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10342020 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431170010
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 400071-95-6 | C10H8BrNO2 | 254.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 400071-95-6
Formule moléculaire C10H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 254.08
Numéro MDL MFCD14706162
Clé InChI WQZLFFJMRKTCMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylicacid, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl, ksc230c9b, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid;
CID PubChem 11032413
Nom IUPAC Acide 5-bromo-1-méthylindole-3-carboxylique
SMILES CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 255.4°C to 255.7°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 254.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.