Learn More
5-Bromo-1-methyl-1H-indole, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31033442
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033442 10 g
31016190 100 g
31016495 1 g
31029212 5 g
31020208 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31033442 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10256110g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS 10075-52-2
Formule moléculaire C9H8BrN
Numéro MDL MFCD00159857
Quantité 10 g
SMILES CN1C=CC2=C1C=CC(Br)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 210.07
Pourcentage de pureté 95%