Learn More
5-bromo-1-méthyl-1H-indole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10397294
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10397294 5 g Flacon en verre ambré 5g
10508633 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10397294 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC41410DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 10075-52-2
Formule moléculaire C9H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 210.07
Numéro MDL MFCD00159857
Clé InChI SBOITLSQLQGSLO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 285757
Nom IUPAC 5-bromo-1-méthylindole
SMILES CN1C=CC2=CC(Br)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 5-bromo-1-methyl-1h-indole, 5-bromo-1-methyl-indole, 1h-indole, 5-bromo-1-methyl, 1-methyl-5-bromoindole, 1h-indole,5-bromo-1-methyl, pubchem7946, zlchem 1345, n-methyl-5-bromoindole, 5-bromo-n-methylindole, acmc-2097se
Poids de la formule 210.07
Pourcentage de pureté 97%