Learn More
5-bromo-1-méthyl-2-oxoindoline, 97 %, Maybridge
Code produit 10061144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10061144 1 g 1g
10717485 5 g 5g
10555934 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10061144 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63010DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 20870-90-0
Formule moléculaire C9H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 226.07
Numéro MDL MFCD00464061
Clé InChI WARSUKBSFLACOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-methyl-2-oxoindoline, 5-bromo-1-methylindolin-2-one, 5-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-1h-indolin-2-one, acmc-209ffi, 5-bromo-1-methyl oxindole, 1-methyl-5-bromoindoline-2-one
CID PubChem 2432666
Nom IUPAC 5-bromo-1-méthyl-3 H-indol-2-un
SMILES CN1C(=O)CC2=CC(Br)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 226.07
Pourcentage de pureté 97%