Learn More
5-Bromo-1-méthylimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10794955 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10794955 25 g 25g
10784955 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10794955 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381040250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1003-21-0 | C4H5BrN2 | 161.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-21-0
Formule moléculaire C4H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 161.00
Numéro MDL MFCD01632218
Clé InChI HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 5-bromo-n-methylimidazole, pubchem8951, 1h-imidazole, 5-bromo-1-methyl, 5-bromo-1-methyl-imidazole, imidazole,5-bromo-1-methyl, 5-bromo-n-methyl-imidazole, 5-bromo-1-methyl imidazole, acmc-1c6k3, 1-methyl-5-bromo-1h-imidazole
CID PubChem 1515258
Nom IUPAC 5-bromo-1-methyl-1H-imidazole
SMILES CN1C=NC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-methylimidazole
Point de fusion 40°C to 41°C
Point d’ébullition 120°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 82°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 161
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-1-methylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.