Learn More
5-Bromo--méthylindoline,1-méthylindoline, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10517284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10517284 1 g Flacon en verre ambré 1g
10356374 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10517284 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58710DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Identificadores de productos químicos
CAS 99848-78-9
Formule moléculaire C9H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 212.09
Numéro MDL MFCD09817498
Clé InChI YIRSVRZXIXHOSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-methylindoline, 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-1-methyl, 1-methyl-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole
CID PubChem 19361435
SMILES CN1CCC2=C1C=CC(Br)=C2
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-methylindoline
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 5-bromo-1-méthyle-2,3-dihydro-1H-indole
Poids de la formule 212.09
Pourcentage de pureté 90%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.