Learn More
5-Bromo-1-pentène, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-1-pentene |
| CAS | 1119-51-3 |
| Formule moléculaire | C5H9Br |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Bromo-4-pentene, 4-Pentenyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-5H2 |
| SMILES | BrCCCC=C |
| Nom IUPAC | 5-bropent-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149.03 |
| Poids de la formule | 147.9888 |
Título del producto