Learn More
5-bromo-1-(phénylsulfonyl)-1H-indole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10782853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782853 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10782853 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC02910DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole
CAS 118757-11-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C14H10BrNO2S
Numéro MDL MFCD03086087
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromo-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 5-bromo-1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-5-bromoindole, 5-bromo-1-phenylsulphonyl-1h-indole, 1-phenylsulfonyl-5-bromoindole, 5-bromo-1-phenylsulfonylindole, 1-benzenesulfonyl-5-bromo-1h-indole, 1-phenylsulfonyl-5-bromo-1h-indole
Clé InChI XUKSXJWRFMTAPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C2N(C=CC2=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 1-(benzènesulfonyl)-5-bromoindole
Poids moléculaire (g/mol) 336.20
CID PubChem 2776210
Poids de la formule 336.21
Pourcentage de pureté 97%