Learn More
5-bromo-1H-benzimidazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10505004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10505004 10 g Flacon en verre ambré -
10039602 1 g Flacon en verre ambré 1g
10472854 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10505004 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45910EA
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 4887-88-1
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.04
Numéro MDL MFCD00160001
Clé InChI GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1h-benzimidazole, 5-bromo-1h-benzo d imidazole, 5-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 5-bromobenzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-bromo, 5-bromo-3h-1,3-benzodiazole, 6-bromobenzimidazole, 5-bromo-benzimidazole, 6-bromo benzimidazole, pubchem9618
CID PubChem 785299
SMILES BrC1=CC=C2N=CNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1H-benzimidazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Nom IUPAC 6-bromo-1H-benzimidazole
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 97%