Learn More
5-bromo1-H-benzimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15274884 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15274884 25 g
15254884 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15274884 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451670250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4887-88-1 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4887-88-1
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.04
Numéro MDL MFCD00160001
Clé InChI GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1h-benzimidazole, 5-bromo-1h-benzo d imidazole, 5-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 5-bromobenzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-bromo, 5-bromo-3h-1,3-benzodiazole, 6-bromobenzimidazole, 5-bromo-benzimidazole, 6-bromo benzimidazole, pubchem9618
CID PubChem 785299
SMILES BrC1=CC=C2N=CNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1H-benzimidazole
Point de fusion 130.0°C to 134.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Nom IUPAC 6-bromo-1H-1,3-benzodiazole
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-1H-benzimidazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.