Learn More
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-B]pyrazine, TRC
Code produit 30345620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345620 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345620 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68220810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1H-imidazo[4,5-B]pyrazine
CAS 91225-41-1
Formule moléculaire C5H3N4Br
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H3BrN4/c6-3-1-7-4-5(10-3)9-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
SMILES Brc1cnc2nc[nH]c2n1
Nom IUPAC 5-bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyrazine
Poids moléculaire (g/mol) 199
Poids de la formule 197.9541