Learn More
Acide 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10357782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10357782 1 g -
10157422 250 mg -
10347304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10357782 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07350DA
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 1077-94-7
Formule moléculaire C8H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 241.04
Numéro MDL MFCD05663979
Clé InChI AMJVXOOGGBPVCZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7157358
Nom IUPAC Acide 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromo-1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromoindazole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 1h-indazole-3-carboxylic acid,5-bromo, pubchem7817, acmc-2098xf, ksc173q5b, 5-bromo-3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromo
Poids de la formule 241.04
Pourcentage de pureté 95%