Learn More
5-bromo-1h-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 11320667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11320667 1 g -
10746715 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11320667 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48210DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identificatori chimici
CAS 53857-57-1
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.04
Numéro MDL MFCD00839493,MFCD26227374
Clé InChI STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
CID PubChem 761929
Nom IUPAC 5-bromo-1H-indazole
SMILES BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1H-indazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.