Learn More
5-bromo-2,1,3-benzoxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10641863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10641863 10 g Flacon en verre ambré 10g
10384322 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10641863 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09710EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 51376-06-8
Formule moléculaire C6H3BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 199.01
Numéro MDL MFCD02682026
Clé InChI ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54
CID PubChem 2776298
Nom IUPAC 5-bromo-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES BrC1=CC2=NON=C2C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2, 1, 3-benzoxadiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 199.01
Pourcentage de pureté 97%