Learn More
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440068 5 g 5g
11430068 1 g 1g
11384669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23661.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 33070-32-5 | C7H3BrF2O2 | 237 g/mol
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3- benzodioxole is used as a precursor in organic synthesis. It is used to prepare 5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid. It serves as an intermediate in active pharmaceutical ingredients, agrochemicals and in dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-bromo-2,2-difluoro-1,3- benzodioxole : utilisé comme précurseur dans la synthèse organique. Sert à préparer l’acide 5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylique. Intermédiaire dans les principes pharmaceutiques actifs, l’agrochimie et les colorants.
Solubilité
Miscible avec l’hexane.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33070-32-5
Formule moléculaire C7H3BrF2O2
Poids moléculaire (g/mol) 237
Numéro MDL MFCD00236212
Clé InChI SZRHWHHXVXSGMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 5-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-209hy8, 5-bromo2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-5-bromo-1,3-benzodioxole
CID PubChem 2736271
Nom IUPAC 5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)OC(O2)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Densité 1.74
Point d’ébullition 78°C to 79°C (20 mmHg)
Indice de réfraction 1.4967
Quantité 5 g
Beilstein 1425209
Informations sur la solubilité Miscible with hexane.
Poids de la formule 237
Pourcentage de pureté 97%