Learn More
5-Bromo-2,3’-bipyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11307509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307509 1 g 1g
15413807 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27880.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 774-53-8
Formule moléculaire C10H7BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 235.08
Numéro MDL MFCD09037420
Clé InChI ILJRIAPZWHYPMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2,3'-bipyridine, 5-bromo-2,3' bipyridinyl, 5-bromo-2-pyridin-3-yl pyridine, 5-bromo-2,3'bipyridine, 5-bromo-2,3-bipyridine, 2,3'-bipyridine, 5-bromo, 5-bromo-2,3' bipyridine
CID PubChem 11390677
SMILES BrC1=CN=C(C=C1)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2,3'-bipyridine
Point de fusion 75°C to 78°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC 5-bromo-2,3’-bipyridine
Poids de la formule 235.08
Pourcentage de pureté 95%