Learn More
5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane, 96%, BLD Pharm™
Code produit 31108823
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
10 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31108823 10 g
31094926 250 mg
31092647 1 g
31092462 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31108823 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10261110g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane
CAS 58328-39-5
Formule moléculaire C8H7BrO2
Numéro MDL MFCD03095029
Quantité 10 g
SMILES BrC1=C2OCCOC2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Pourcentage de pureté 96%