Learn More
5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofurane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10621673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10621673 1 g Flacon en verre ambré 1g
10415312 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10621673 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00810DA
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 66826-78-6
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.05
Numéro MDL MFCD02677716
Clé InChI UDWFSJAYXTXMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-bromocoumaran, benzofuran, 5-bromo-2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-bromobenzofuran, buttpark 36\18-16, pubchem7055, 5-bromo-2,3 dihydrobenzofuran, acmc-1b981, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran
CID PubChem 2776159
Nom IUPAC 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofurane
SMILES BrC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Informativa sulla privacy.