Learn More
Acide 5-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furane-7-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10320453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10320453 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10042352 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10320453 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07179CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 690632-72-5
Formule moléculaire C8H8BBrO3
Poids moléculaire (g/mol) 242.86
Numéro MDL MFCD06200893
Clé InChI BSSWVOKZPQTKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl boronic acid, acmc-1b7su, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronicacid, boronic acid, b-5-bromo-2,3-dihydro-7-benzofuranyl
CID PubChem 2794805
Nom IUPAC Acide (5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-boronic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 242.86
Pourcentage de pureté 97%