Learn More
Acide 5-bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10718065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10718065 5 g Flacon en verre ambré 5g
10432242 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10718065 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07139DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 41177-72-4
Formule moléculaire C9H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 243.06
Numéro MDL MFCD00191391
Clé InChI LEBMKAXASFPSFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 5-bromocoumaran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro, zlchem 1161, acmc-1aqu8, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylicacid, 5-bromanyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
CID PubChem 2794797
Nom IUPAC Acide 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofurane-7-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
Note relative au nom May contain varying amounts of anhydride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 243.06
Pourcentage de pureté 97%