Learn More
5-bromo-2,4-dichloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477046 5 g 5g
11467046 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25365.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 36082-50-5 | Molecular Formula: C4HBrCl2N2 | Molecular Weight: 227.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36082-50-5
Formule moléculaire C4HBrCl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 227.87
Numéro MDL MFCD00127818
Clé InChI SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-5-bromopyrimidine, 2,4-dichloro-5-bromo pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro, 5-bromo-2,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-1,3-diazine, 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin, zlchem 380, pubchem3993, acmc-1ad68
CID PubChem 289973
Nom IUPAC 5-bromo-2,4-dichloropyrimidine
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Point de fusion 29°C to 30°C
Densité 1.781
Point d’ébullition 128°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.603
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 124441
Poids de la formule 227.88
Pourcentage de pureté 98%