Learn More
5-bromo-2,4-difluorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414847 25 g 25g
15404847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32155.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 159277-47-1 | C7H5BrF2 | 207.018 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 159277-47-1
Formule moléculaire C7H5BrF2
Poids moléculaire (g/mol) 207.018
Numéro MDL MFCD15144620
Clé InChI WOCZKGUFVNUBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-bromo-2,4-difluoro-5-methyl, 1-methyl-2,4-difluoro-5-bromobenzene, 2,4-difluoro-5-bromo toluene
CID PubChem 10081748
Nom IUPAC 1-bromo-2,4-difluoro-5-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Quantité 25 g
Poids de la formule 207.02
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.