Learn More
Acide 5bromo-2,4-diméthoxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467078 5 g 5g
15457078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60599.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32246-20-1 | C9H9BrO4 | 261.071 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32246-20-1
Formule moléculaire C9H9BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 261.071
Numéro MDL MFCD05865172
Clé InChI WOPJFSQYDOHZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2 4-dimethoxybenzoic acid, acmc-20am5v, 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy-5-bromobenzoic acid, 2,4-dimethoxy-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2,4-dimethoxy-benzoic acid, 5-bromanyl-2,4-dimethoxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2,4-dimethoxy, 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
CID PubChem 13505097
Nom IUPAC Acide 5-bromo-2,4-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
Point de fusion 198°C to 202°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 261.07
Pourcentage de pureté 97%