Learn More
5-bromo-2,4-diméthoxypyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11966561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11966561 5 g -
11956561 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11966561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443390050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Chemische Identifikatoren
CAS 56686-16-9
Clé InChI QEZIMQMMEGPYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxy-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxy, 5-bromo-2,4-dimethoxy-1,3-diazine, 5-bromo-2,4-bis methyloxy pyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxy-pyrimidine, pubchem5281, acmc-209lu1, ksc495s0l, 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine;
CID PubChem 255719
Nom IUPAC 5-bromo-2,4-diméthoxypyrimidine
SMILES COC1=NC(=NC=C1Br)OC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2, 4-dimethoxypyrimidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63.0°C to 65.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 125.0°C (17.0 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule moléculaire C6H7BrN2O2
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 219.04
Poids de la formule 219.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.