Learn More
5-Bromo-2,4-diméthoxypyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 56686-16-9 |
| Formule moléculaire | C6 H7 Br N2 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7BrN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ncc(Br)c(OC)n1 |
| Nom IUPAC | 5-bro-2,4-diméthoxypyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 219.04 |
| Poids de la formule | 217.9691 |