Learn More
5-Bromo-2,4-diméthoxypyrimidine, TRC
Code produit 30332546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332546 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6840851G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
CAS 56686-16-9
Formule moléculaire C6 H7 Br N2 O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H7BrN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
SMILES COc1ncc(Br)c(OC)n1
Nom IUPAC 5-bro-2,4-diméthoxypyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 219.04
Poids de la formule 217.9691