Learn More
5-bromo-2,4-diphényl-1,3-thiazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10168042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10168042 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10168042 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC42310DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole
CAS 35342-50-8
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C15H10BrNS
Numéro MDL MFCD08060523
Quantité 1 g
Synonyme 5-bromo-2,4-diphenylthiazole, thiazole,5-bromo-2,4-diphenyl, thiazole, 5-bromo-2,4-diphenyl
Clé InChI KKDPGKYZSJFNLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 5-bromo-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
Poids moléculaire (g/mol) 316.22
CID PubChem 7537557
Poids de la formule 316.22
Pourcentage de pureté 97%