Learn More
5-Bromo-2-(4-méthoxyphényl)furo[2,3-b]pyridine, 98 %, Alfa Aesar™
Code produit 15488775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488775 5 g 5g
15478775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34094.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1347814-83-8
Formule moléculaire C14H10BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 304.143
Numéro MDL MFCD18800803
Clé InChI WWILJVHMJKXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-4-methoxyphenyl furo 2,3-b pyridine
CID PubChem 73995169
Nom IUPAC 5-bromo-2-(4-méthoxyphényl)furo[2,3-b]pyridine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3O2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-(4-methoxyphenyl)furo[2,3-b]pyridine
Point de fusion 178°C to 180°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 304.14
Pourcentage de pureté 98%