Learn More
5-Bromo-2-(4-morpholinyle)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417908 250 mg 250mg
15407908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61376.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1105665-08-4 | C11H11BrN2O | 267.126 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1105665-08-4
Formule moléculaire C11H11BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 267.126
Clé InChI IENSJQPUDLLAOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-morpholino benzonitrile, 5-bromo-2-morpholinobenzonitrile, 5-bromo-2-morpholin-4-yl benzonitrile
CID PubChem 59558545
Nom IUPAC 5-bromo-2-morpholine-4-ylbenzonitrile
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-(4-morpholinyl)benzonitrile
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 267.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide