Learn More
5-Bromo-2-aminopyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-aminopyrimidine |
| CAS | 7752-82-1 |
| Formule moléculaire | C4 H4 Br N3 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H4BrN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8) |
| SMILES | Nc1ncc(Br)cn1 |
| Nom IUPAC | 5-bromopyrimidine-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174 |
| Poids de la formule | 172.9589 |