Learn More
5-Bromo-2-chloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491149 25 g 25g
15481149 5 g 5g
15401159 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64104.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 60811-17-8 | C6H5BrClN | 206.47 g/mol
5-Bromo-2-chloroaniline is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Le bromo-2-chloroaniline est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans le domaine de la synthèse organique agrochimique, pharmaceutique et dyestuff.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60811-17-8
Formule moléculaire C6H5BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 206.47
Numéro MDL MFCD06796283
Clé InChI UGOLEPGQWYPIBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-bromoaniline, 3-bromo-6-chloroaniline, 5-bromo-2-chlorophenylamine, benzenamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-aniline, 5-bromo-2-chloro-phenylamine, 5-bromo-2-chloro aniline, pubchem3132, 5-bromo-2-chlorobenzenamine, ksc493o4j
CID PubChem 3830731
Nom IUPAC 5-bromo-2-chloroaniline
SMILES NC1=CC(Br)=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-chloroaniline
Point de fusion 145°C to 150°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2716274
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 206.47
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide