Learn More
5-Bromo-2-chloroanisole 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le 5-bromo-2-chloroanisole est utilisé pour produire du 4-chloro-3-méthoxy-benzonitrile à la température de 110°C. Il aura besoin de diméthylformamide comme solvant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-chloroanisole |
| Point de fusion | 27°C to 28°C |
| Densité | 1.631 |
| Point d’ébullition | 240°C to 245°C |
| Point d’éclair | 113°C (235°F) |
| Indice de réfraction | 1.587 |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 221.48 |
| Pourcentage de pureté | 97% |