Learn More
5-bromo-2-chloroanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10795905 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10795905 1 g Flacon en verre 1g
10123244 5 g Flacon en verre 5g
10326974 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10795905 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398900010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 16817-43-9 | C7H6BrClO | 221.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16817-43-9
Formule moléculaire C7H6BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 221.48
Numéro MDL MFCD00078659
Clé InChI UAMVKOTWSHJOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-chloroanisole, 5-bromo-2-chloroanisol, 4-chloro-3-methoxybromobenzene, 2-chloro-5-bromoanisole, 5-bromo-2-chloro-anisole, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy-benzene, zlchem 582, pubchem2632, acmc-209dxq
CID PubChem 2769567
Nom IUPAC 4-bromo-1-chloro-2-méthoxybenzène
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-chloroanisole
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 27°C to 28°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6310g/mL
Point d’ébullition 240°C to 245°C (748.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(Cl)OCH3
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.631
Poids de la formule 221.48
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-2-chloroanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.