Learn More
Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434893
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434893 10 g 10g
11444893 50 g 50g
11454893 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434893 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12218.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 21739-92-4 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid was used to evaluate the homogeneity of organic powder. It can be used to produce 2-chloro-5-deuteriobenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque a été utilisé pour évaluer l’homogénéité de la poudre organique. Il peut être utilisé pour la production d’acide 2-chloro-5-deutériobenzoïque.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,63 g/l à @20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21739-92-4
Formule moléculaire C7H4BrClO2
Poids moléculaire (g/mol) 235.461
Numéro MDL MFCD00002415
Clé InChI FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chlorobenzoicacid, 5-bromo-2-chloro benzoic acid, 5-bromo-2-chloro-benzoic acid, bromo 5--2-chlorobenzoic acid, pubchem3587, acmc-209fnm, 5-bromo-2-chorobenzoic acid, ksc204k3r
CID PubChem 33127
Nom IUPAC Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Point de fusion 157°C to 162°C
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 2691432
Informations sur la solubilité Soluble in water 2.63g/L @20°C.
Poids de la formule 235.47
Pourcentage de pureté ≥98%