Learn More
Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque, TRC
Code produit 30331533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331533 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331533 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB682120250G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-chlorobenzoic Acid
CAS 21739-92-4
Formule moléculaire C7H4BrClO2
Quantité 250 g
Synonyme 2-Chloro-5-bromobenzoic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
Nom IUPAC Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 235.46
Poids de la formule 233.9083